Print…
Trinitrato de cério hexahidratado 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 64.9 EUR
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
Trinitrato de cério hexahidratado 99.5%
Trinitrato de cério hexahidratado
Fórmula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149631
Número CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm