Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
24957.188EA 64.5 EUR
24957.188 24957.268
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de ebulição: < 860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Encomendar
Assay Min. 98 %