Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12916.18 12916.30
12916.18EA 78.2 EUR
12916.18 12916.30
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ACS
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Ponto de ebulição: ∼860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363