Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11268.18 11268.30 11268.A1
11268.18EA 105 EUR
11268.18 11268.30 11268.A1
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149756
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de ebulição: ∼860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363