Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193271000 193275000
ACRO193271000EA 253 EUR
ACRO193271000 ACRO193275000
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado 99.99% (baseado em traços de metais)
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %