Print…
Cloreto de Estanho (IV) pentahidratado 98+%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tin tetrachloride pentahydrate, Stannic chloride pentahydrate
223691000 223695000
ACRO223691000EA 38.8 EUR
ACRO223691000 ACRO223695000
Cloreto de Estanho (IV) pentahidratado 98+%, extra_pure
Cloreto de Estanho (IV) pentahidratado
Fórmula: Cl₄Sn·5H₂O
Peso Molecular: 350.6 g/mol
Ponto de Fusão: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149864
Número CAS: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm