Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 207 EUR
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Cloreto de estanho (II) dihidratado, Supelco®
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 225.65 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861