Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado ≥96%, GPR RECTAPUR® para fabricantes de espelhos
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
23743.230EA 67.4 EUR
23743.230 23743.296
Cloreto de estanho (II) dihidratado ≥96%, GPR RECTAPUR® para fabricantes de espelhos
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 225.65 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm