Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
23742.260EA 160 EUR
23742.260 23742.293
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 225.65 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification Passes test
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test