Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado, EMSURE® para análise (máx. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07814.0250 1.07814.2500
1.07814.0250EA 133 EUR
1.07814.0250 1.07814.2500
Cloreto de estanho (II) dihidratado, EMSURE® para análise (máx. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)