Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
A14610.0E A14610.22 A14610.36
A14610.0EEA 313 EUR
A14610.0E A14610.22 A14610.36
Cloreto de estanho (II) dihidratado ≥98%
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Purity: 98% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Melting Point: 42-46° Merck Reference: 14,8783 MDL No.: MFCD00149863
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Densidade: 2,71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783