Cloreto de estanho (II) dihidratado 98.0-103.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44409.36
44409.22
44409.A3
44409.36EA
218
EUR
44409.36
44409.22
44409.A3
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98.0-103.0% ACS
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Melting Point: 43-46°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Fórmula:
SnCl₂·2H₂O Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 43…46 °C Densidade: 2,71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149863 Número CAS: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |