Cloreto de estanho (II) dihidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Stannous chloride dihydrate
11536.22
11536.36
11536.A3
11536.22EA
46.9
EUR
11536.22
11536.36
11536.A3
Cloreto de estanho (II) dihidratado, grade reagente
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Sensitivity: Air Sensitive
Solubility: Soluble in HCl (dilute or concentrated), alcohol, ethyl acetate, glacial acetic acid, and NaOH solution. Decomposes in excess water
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Fórmula:
SnCl₂·2H₂O Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 43…46 °C Densidade: 2,71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149863 Número CAS: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |