Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
424480050 424485000 424480025 424481000
ACRO424480050EA 37.1 EUR
ACRO424480050 ACRO424485000 ACRO424480025 ACRO424481000
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98+% ACS
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %
Solubility (in hydrochloric acid) Passes test
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.003%)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm