Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 27.6 EUR
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Cloreto de estanho (II) dihidratado 97%
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 225.65 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %