Print…
Thallium(III) nitrate trihydrate ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallium trinitrate trihydrate
87999.06 87999.14 87999.22
87999.06EA 73.8 EUR
87999.06 87999.14 87999.22
Thallium(III) nitrate trihydrate ≥99.5% (baseado em metais)
Thallium(III) nitrate trihydrate
Purity: 99.5% CAS No.: 13453-38-8 Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O Formula Weight: 444.43 (390.38anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2727 MDL No.: MFCD00149874
Fórmula: N₃O₉Tl·3H₂O
Peso Molecular: 444.44 g/mol
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Densidade: 3.31…3.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149874
Número CAS: 13453-38-8
EINECS: 237-325-4
UN: 2727
ADR: 6.1 II