Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥98.0% reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Aluminum nitrate nonahydrate
21050.298EA 70.2 EUR
21050.298 21050.260
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥98.0% reagente analítico
Nitrato de alumínio nonahidratado
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 375.13 g/mol
Ponto de Fusão: 73
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm