Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 94.1 EUR
1.01086.1000 1.01086.9050
Nitrato de alumínio nonahidratado, Supelco®
Nitrato de alumínio nonahidratado
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III