Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aluminum nitrate nonahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01063.0500 1.01063.9050
1.01063.0500EA 74.9 EUR
1.01063.0500 1.01063.9050
Nitrato de alumínio nonahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Nitrato de alumínio nonahidratado
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 375.13 g/mol
Ponto de Fusão: 73
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Encomendar
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer