2-Iodotiofeno ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com cobre
A12898.14
A12898.22
A12898.14EA
77.1
EUR
A12898.14
A12898.22
2-Iodotiofeno ≥98% estabilizado
2-Iodotiofeno
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 3437-95-4
Molecular Formula: C4H3IS
Formula Weight: 210.04
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.6520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 104666
MDL No.: MFCD00005424
Fórmula:
C₄H₃IS Ponto de ebulição: 182 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 2,064 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005424 Número CAS: 3437-95-4 EINECS: 222-342-1 |