Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum nitrate nonahydrate
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 44.2 EUR
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥98%
Nitrato de alumínio nonahidratado
Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 375.13 g/mol
Ponto de Fusão: 73.5 °C
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III