Aluminium nitrate hydrate ≥99.999% (baseado em metais excluindo Hg), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 25838-59-9
Molecular Formula: Al(NO3)3.xH2O (x~9)
Formula Weight: 212.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 73.5°
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Fórmula:
AlN₃O₉·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003419 Número CAS: 25838-59-9 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,352 |