Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.01084.9026EA 0 EUR
1.01084.9026 1.01084.9025 1.01084.1000
Cloreto de alumínio hexahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Ponto de Fusão: ∼100 °C
Densidade: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,II