Print…
Tetraidrofurano 99.6% Stabilised ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Estabilização: BHT
164240010 164240025 164240050 164240250
ACRO164240010EA 79 EUR
ACRO164240010 ACRO164240025 ACRO164240050 ACRO164240250
Tetraidrofurano 99.6% Stabilised ACS
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –108.4 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Peroxides ≤0.0025 %