Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
10622.A1EA 0 EUR
10622.A1 10622.30 10622.18 10622.06
Cloreto de alumínio hexahidratado ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 2,398
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III