Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Aluminum chloride hexahydrate
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 123 EUR
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%, puro
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241.43 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.39 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Encomendar
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)