Print…
Tetraidrofurano estabilizada, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
8075.1000EA 106.34 EUR
8075.1000 8075.2500 8075.9025
Tetraidrofurano estabilizada, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,5 °C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 65 - 67 °C
Color (APHA) passes test
Density (g/ml) at 25°C 0.880 - 0.883
Peroxide (as H2O2) max. 0.02 %
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1