Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
63084-1KG-F 63084-500G-F
SIAL63084-1KG-FEA 220 EUR
SIAL63084-1KG-F SIAL63084-500G-F
Nitrato de magnésio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697