Print…
Tetraidrofurano, dry_extra 99.85% Stabilised, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
326971000 326970010 326970025
326971000.EA 63.6 EUR
326971000. 326970010. 326970025.
Tetraidrofurano, dry_extra 99.85% Stabilised, AcroSeal®
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: –108.4 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)