Print…
Tetraidrofurano, anidro 99.9% estabilizado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
181500010 181502500 181500025 181500250
181500010.EA 75.1 EUR
181500010. 181502500. 181500025. 181500250.
Tetraidrofurano, anidro 99.9% estabilizado, extra puro
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –108,4 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.006 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 75 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)