Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
25135.298EA 62.2 EUR
25135.298 25135.466
Nitrato de magnésio hexahidratado 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 256.41 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 89
Densidade: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test