Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 64.6 EUR
1.05853.0500 1.05853.9025
Nitrato de magnésio hexahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 256.41 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 89
Densidade: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93,3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)