Print…
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Estabilização: Stabilised with copper
A17020.06 A17020.14 A17020.22
A17020.06EA 37.9 EUR
A17020.06 A17020.14 A17020.22
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% estabilizada
1-Bromo-2-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 583-55-1 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6645 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 1855309 MDL No.: MFCD00001030
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 257 °C
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 2,256
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001030
Número CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9