2-Bromopropene ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
L14229.06
L14229.14
L14229.22
L14229.06EA
53.6
EUR
L14229.06
L14229.14
L14229.22
2-Bromopropene ≥99% estabilizada
2-Bromopropene
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 557-93-7
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Pungent
Melting Point: -87°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1731926
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000140
Fórmula:
C₃H₅Br Peso Molecular: 120.98 g/mol Ponto de ebulição: 47…49 °C Ponto de Fusão: –87 °C Densidade: 1.362 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000140 Número CAS: 557-93-7 EINECS: 209-185-4 UN: 1993 ADR: 3 II |