Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
217560010 217565000
ACRO217560010EA 81.1 EUR
ACRO217560010 ACRO217565000
Nitrato de magnésio hexahidratado 99+% para análise
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm