2-Iodo-2-methylpropane 95% estabilizado, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com cobre
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Fórmula:
C₄H₉I Ponto de ebulição: 99…100 °C Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 1,547 Ponto de Inflamação: 7 °C (44 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001068 Número CAS: 558-17-8 EINECS: 209-190-1 UN: 2391 ADR: 3,II |