2-Ethylhexyl bromide 96% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B23532.14
B23532.22
B23532.14EA
35.4
EUR
B23532.14
B23532.22
2-Ethylhexyl bromide 96% estabilizada
2-Ethylhexyl bromide
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Fórmula:
C₈H₁₇Br Peso Molecular: 193.13 g/mol Ponto de ebulição: 94…95 °C (35 mmHg) Densidade: 1.086 Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000220 Número CAS: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |