Iodometano ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iodeto de metilo
Estabilização:
Estabilizado com cobre
A10559.0B
A10559.18
A10559.0BEA
495
EUR
A10559.0B
A10559.18
Iodometano ≥99% estabilizada
Iodometano
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Fórmula:
CH₃I Ponto de ebulição: 41…43 °C Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 2,28 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001073 Número CAS: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6087 |