Nitrato de cálcio tetrahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
1.02121.0500EA
64.7
EUR
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
Nitrato de cálcio tetrahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Peso Molecular: 236.15 g/mol Ponto de Fusão: ∼42 °C Densidade: 1.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149604 Número CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,01687 |
Solubility | 2710 g/l (40 °C) |
Melting Point | 45 °C |
Molar Mass | 236.15 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |