Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02120.5000 1.02120.9050
1.02120.5000EA 285 EUR
1.02120.5000 1.02120.9050
Nitrato de cálcio tetrahidratado, Supelco®
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Ponto de Fusão: ∼42 °C
Densidade: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687