Diiodometano 99 Stabilised
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methylene iodide
A15457.0B
A15457.14
A15457.18
A15457.22
A15457.30
A15457.36
A15457.0BEA
577
EUR
A15457.0B
A15457.14
A15457.18
A15457.22
A15457.30
A15457.36
Diiodometano 99 Stabilised
Diiodometano
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 75-11-6
Molecular Formula: CH2I2
Formula Weight: 267.84
Flash Point: None
Physical Form: Clear liquid
Density: 3.322
Refractive Index: 1.7400
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 180-181° dec.
Beilstein Reference: 1696892
Merck Reference: 14,6066
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00001079
Fórmula:
CH₂I₂ Peso Molecular: 267.84 g/mol Ponto de ebulição: 180…181 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 5…6 °C Densidade: 3.322 Ponto de Inflamação: 110 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001079 Número CAS: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6066 |