2-Iodopropano ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopropyl iodide
Estabilização:
Stabilised with copper
A15066.36
A15066.14
A15066.22
A15066.36EA
171
EUR
A15066.36
A15066.14
A15066.22
2-Iodopropano ≥98% estabilizada
2-Iodopropano
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-30-9
Molecular Formula: (CH3)2CHI
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Refractive Index: 1.4982
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Recognizable
Melting Point: -90°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1098244
Merck Reference: 14,5214
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001071
Fórmula:
C₃H₇I Ponto de ebulição: 88…90 °C Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 1,701 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001071 Número CAS: 75-30-9 EINECS: 200-859-3 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 14,5214 |