1-Iodopropano ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Propyl iodide
Estabilização:
Stabilised with copper
A14388.22
A14388.36
A14388.22EA
48.7
EUR
A14388.22
A14388.36
1-Iodopropano ≥98% estabilizada
1-Iodopropano
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 107-08-4
Molecular Formula: C3H7I
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -101°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 505937
Merck Reference: 14,7862
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001095
Fórmula:
C₃H₇I Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –101 °C Densidade: 1,744 Ponto de Inflamação: 44 °C (111 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001095 Número CAS: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 14,7862 |