Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado 97+% Complexometric
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16645.0E A16645.22 A16645.36
A16645.0EEA 152 EUR
A16645.0E A16645.22 A16645.36
Nitrato de cálcio tetrahidratado 97+% Complexometric
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Purity: 99% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1.820
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687