1,8-Diiodooctane ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with copper
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
A10867.14EA
171
EUR
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
1,8-Diiodooctane ≥97% estabilizado
1,8-Diiodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97+%
CAS No.: 24772-63-2
Molecular Formula: I(CH2)8I
Formula Weight: 366.03
Flash Point:
Fórmula:
C₈H₁₆I₂ Ponto de ebulição: 167…169 °C (6 mmHg) Ponto de Fusão: 16…21 °C Densidade: 1,840 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001106 Número CAS: 24772-63-2 EINECS: 246-456-6 |