Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
30482.14 30482.22
30482.14EA 89.6 EUR
30482.14 30482.22
Nitrato de cálcio tetrahidratado ≥99.98% (baseado em metais)
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Purity: 99.98% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 42 °C
Densidade: 1.82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,1682