Print…
1,3-Diiodopropane ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Estabilizado com cobre
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 103 EUR
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodopropane ≥98% estabilizado
1,3-Diiodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 627-31-6 Molecular Formula: I(CH2)3I Formula Weight: 295.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6415 Melting Point: -20° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1731117 MDL No.: MFCD00001097
Fórmula: C₃H₆I₂
Ponto de ebulição: 224 °C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 2,565
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001097
Número CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4