Calcium nitrate hydrate ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Fórmula:
Ca(NO₃)₂·H₂O Ponto de ebulição: 132 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 42 °C Densidade: 1,82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149604 Número CAS: 35054-52-5 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1682 |