Print…
Cloreto de estrôncio hexahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000
1.07865.0250EA 88.1 EUR
1.07865.0250 1.07865.1000
Cloreto de estrôncio hexahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Cloreto de Estrôncio hexahidratado
Fórmula: SrCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 266.62 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 61
Densidade: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149865
Número CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Encomendar
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)