Print…
Cloreto de estrôncio hexahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 142 EUR
A16764.0B A16764.30
Cloreto de estrôncio hexahidratado ≥99%
Cloreto de Estrôncio hexahidratado
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Fórmula: SrCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 266.62 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 61
Densidade: 1.93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149865
Número CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920